77848
(R)-(+)-1-Phenylethanol
for chiral derivatization, LiChropur™, ≥99.0%
Sinônimo(s):
(+)-Methyl phenyl carbinol, (R)-(+)-α-Methylbenzyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
grau
for chiral derivatization
Nível de qualidade
linha de produto
ChiraSelect™
Ensaio
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
≥99.0%
forma
liquid
atividade óptica
[α]20/D +45±1°, c = 5% in methanol
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
qualidade
LiChropur™
técnica(s)
HPLC: suitable
índice de refração
n20/D 1.528
pb
88-89 °C/10 mmHg (lit.)
pf
9-11 °C (lit.)
densidade
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/t7-/m1/s1
chave InChI
WAPNOHKVXSQRPX-SSDOTTSWSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.