77232
Ácido perclórico
puriss. p.a., ACS reagent, ≥60% (T)
Sinônimo(s):
PCA
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
concentração
≥60% (T)
Impurezas
≤0.00005% free chlorine (Cl)
≤0.001% total nitrogen (N)
resíduo de ignição
≤0.003% (as SO4)
traços de ânion
chlorate (ClO3-): ≤10 mg/kg
chloride (Cl-): ≤3 mg/kg
phosphate, silicate (as SiO2): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
traços de cátion
Ag: ≤0.1 mg/kg
Al: ≤0.05 mg/kg
As: ≤0.05 mg/kg
Ba: ≤0.02 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.05 mg/kg
Cu: ≤0.1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤0.1 mg/kg
Li: ≤0.02 mg/kg
Mg: ≤0.5 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.05 mg/kg
Ni: ≤0.1 mg/kg
Pb: ≤0.05 mg/kg
Sr: ≤0.02 mg/kg
Tl: ≤0.05 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
chave InChI
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?