Documentos Principais
76717
Supelco
trans-2-Hexen-1-al
analytical standard
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2CH=CHCHO
Número CAS:
Peso molecular:
98.14
Beilstein:
1699684
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.4 (vs air)
pressão de vapor
10 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥97.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.446 (lit.)
n20/D 1.446
p.e.
47 °C/17 mmHg (lit.)
densidade
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC\C=C\C=O
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h4-6H,2-3H2,1H3/b5-4+
chave InChI
MBDOYVRWFFCFHM-SNAWJCMRSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
100.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
38.3 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)