Documentos Principais
75825
Sigma-Aldrich
Sodium 2-oxobutyrate
≥99.0% (NT)
Sinônimo(s):
2-Oxobutanoic acid sodium salt, 2-Oxobutyric acid sodium salt, Sodium α-ketobutyrate
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2COCOONa
Número CAS:
Peso molecular:
124.07
Beilstein:
3631701
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99.0% (NT)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Na/c1-2-3(5)4(6)7;/h2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
chave InChI
SUAMAHKUSIHRMR-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Substrate for the determination of lactate dehydrogenase isoenzymes.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)