P9630
4-Pyridoxic acid
≥98%
Sinônimo(s):
2-Methyl-3-hydroxy-4-carboxy-5-hydroxymethylpyridine, 3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-4-pyridinecarboxylic acid
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
pf
258-261 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ncc(CO)c(C(O)=O)c1O
InChI
1S/C8H9NO4/c1-4-7(11)6(8(12)13)5(3-10)2-9-4/h2,10-11H,3H2,1H3,(H,12,13)
chave InChI
HXACOUQIXZGNBF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)