Documentos
75360
Sigma-Aldrich
Tropaeolin 000 No. 1
for microscopy (Hist.), indicator (pH 7.6-8.9)
Sinônimo(s):
α-Naphthol orange, 4-(4-Hydroxy-1-naphthylazo)benzenesulfonic acid sodium salt, Orange I
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H11N2NaO4S
Número CAS:
Peso molecular:
350.32
Número do índice de cores:
14600
Beilstein:
3826844
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
MA.02
grau
for microscopy (Hist.)
indicator (pH 7.6-8.9)
Nível de qualidade
forma
crystals
técnica(s)
titration: suitable
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].Oc1ccc(\N=N\c2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O)c3ccccc13
InChI
1S/C16H12N2O4S.Na/c19-16-10-9-15(13-3-1-2-4-14(13)16)18-17-11-5-7-12(8-6-11)23(20,21)22;/h1-10,19H,(H,20,21,22);/q;+1/p-1/b18-17+;
chave InChI
AZLXCBPKSXFMET-ZAGWXBKKSA-M
Outras notas
Staining of proteins
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
I. Kalousek et al.
The International Journal of Biochemistry, 16, 121-121 (1984)