74886
Sodium 1-octanesulfonate solution
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, concentrate, ampule
Sinônimo(s):
1-Octanesulfonic acid sodium salt
Formulário
liquid
qualidade
LiChropur™
ampule
embalagem
ampule of 25 mL
técnica(s)
ion pair chromatography: suitable
λ
in concentrate
Absorção UV
λ: 210 nm Amax: 0.08
λ: 220 nm Amax: 0.05
λ: 230 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
adequação
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
chave InChI
HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?