73970
N-Methyl-N-nitroso-p-toluenesulfonamide
purum, ≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
p-Tolylsulfomethylnitrosamide, Diazald®, Diazomethane precursor, N-Methyl-N-(p-tolylsulfonyl)nitrosamide, N-Nitroso-p-toluenesulfomethylamide, N-Nitroso-N-methyl-p-toluenesulfonamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
crystals
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
~58 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(N=O)S(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10N2O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)14(12,13)10(2)9-11/h3-6H,1-2H3
chave InChI
FFKZOUIEAHOBHW-UHFFFAOYSA-N
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?