Documentos Principais
73820
Sigma-Aldrich
5-Nitrosalicylic acid
purum, ≥98.0% (T)
Sinônimo(s):
Anilotic acid
About This Item
Fórmula linear:
HOC6H3(NO2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
183.12
Beilstein:
2213719
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
purum
Ensaio
≥98.0% (T)
pf
227-233 °C
228-230 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(ccc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO5/c9-6-2-1-4(8(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11)
chave InChI
PPDRLQLKHRZIJC-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
This product has been replaced by 247871-ALDRICH | 2-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid 99%
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)