70709
Hydroxyectoine
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
(4S,5S)-5-Hydroxy-2-methyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid, THP(A)
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
CC1=N[C@@H]([C@@H](O)CN1)C(O)=O
InChI
1S/C6H10N2O3/c1-3-7-2-4(9)5(8-3)6(10)11/h4-5,9H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,10,11)/t4-,5-/m0/s1
chave InChI
KIIBBJKLKFTNQO-WHFBIAKZSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?