P4755
Pentaerythritol
98%
Sinônimo(s):
2,2-Bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
98%
forma
powder
pb
276 °C/30 mmHg (lit.)
pf
253-258 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C5H12O4/c6-1-5(2-7,3-8)4-9/h6-9H,1-4H2
chave InChI
WXZMFSXDPGVJKK-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1