Documentos Principais
69710
Sigma-Aldrich
Methyl violet
for microscopy (Bact., Bot., Hist.), indicator (pH 0.1-2.0), mixture of polymethylated pararosaniline hydrochlorides
Sinônimo(s):
Methyl violet 2B, Basic Violet 1
Selecione um tamanho
25 G
R$ 155,00
100 G
R$ 341,00
500 G
R$ 1.271,00
R$ 155,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 155,00
100 G
R$ 341,00
500 G
R$ 1.271,00
About This Item
Número CAS:
Número do índice de cores:
42535
Beilstein:
8464808
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
MA.02
R$ 155,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
grau
for microscopy (Bact., Bot., Hist.)
indicator (pH 0.1-2.0)
Nível de qualidade
Formulário
powder or crystals
cor
green to very dark green
pH
1-2
pf
137 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
ethanol and water: 0.01 g/10 mL
εmax
≥1500 at 579-589 nm in 50% ethanol
adequação
suitable for microscopy
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl.C\N=C1/C=C\C(C=C1)=C(/c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C
InChI
1S/C24H27N3.ClH/c1-25-21-12-6-18(7-13-21)24(19-8-14-22(15-9-19)26(2)3)20-10-16-23(17-11-20)27(4)5;/h6-17H,1-5H3;1H
chave InChI
JFTBTTPUYRGXDG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Methyl Violet 2B is a mixture of polymethylated (4,5 and 6) pararosaniline chlorides
Methyl violet is a triphenylmethane dye. It is a mixture of tetra-, penta-, and hexa- methyl pararosaniline. [1]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
John D. Bancroft
Theory and Practice of Histological Techniques, 725-725 (2008)