Documentos Principais
67575
Supelco
4-Chlorobenzyl chloride
analytical standard
Sinônimo(s):
α,4-Dichlorotoluene, (4-Chlorophenyl)methyl chloride, 1-Chloro-4-(chloromethyl)benzene, NSC 34032
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4CH2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
161.03
Beilstein:
471558
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
77101502
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
p.e.
216-222 °C (lit.)
pf
27-29 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
pharmaceutical
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
ClCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H6Cl2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
chave InChI
JQZAEUFPPSRDOP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-Chlorobenzyl chloride is generally used in the preparation of quaternary ammonium salts. It acts as an intermediate in the production of rice herbicide, pharmaceuticals and pesticides.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
226.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
108 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A catalytic method for the selective chlorination of benzyl chloride to 4-chlorobenzyl chloride using zeolite catalysts
Kale SM and Singh AP
J. Mol. Catal. A: Chem., 138(2-3), 263-272 (1999)