pressão de vapor
9.98 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.378 (lit.)
n20/D 1.378
p.e.
31 °C (lit.)
pf
−137 °C (lit.)
densidade
0.65 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
petroleum
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)=C
InChI
1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h2,4H2,1,3H3
chave InChI
MHNNAWXXUZQSNM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-34.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-37 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)