65760
N-Methylaniline
purum, ≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
Monomethylaniline
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.571 (lit.)
n20/D 1.571
pb
196 °C (lit.)
pf
−57 °C (lit.)
densidade
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CNc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3
chave InChI
AFBPFSWMIHJQDM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Liver,spleen,Bone marrow
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?