65369
(S)-(−)-α-Methoxy-α-trifluoromethylphenylacetic acid
for chiral derivatization, LiChropur™, ≥99.0%
Sinônimo(s):
(−)-MTPA, Mosher’s acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
derivatization grade ((chiral))
for chiral derivatization
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (T)
≥99.0%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D −73±1°, c = 2% in methanol
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
qualidade
LiChropur™
técnica(s)
HPLC: suitable
p.e.
90 °C/0.1 mmHg
pf
46-49 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CO[C@](C(O)=O)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O3/c1-16-9(8(14)15,10(11,12)13)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3,(H,14,15)/t9-/m0/s1
chave InChI
JJYKJUXBWFATTE-VIFPVBQESA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)