Documentos Principais
64013BC
Millipore
MVP ICON® Field Care Kit
BioControl®, for use with MVP ICON® instruments
About This Item
Código UNSPSC:
41122409
Nível de qualidade
linha de produto
MVP ICON®
fabricante/nome comercial
MVP ICON®
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
MVP ICON®
Descrição geral
MVP ICON® Sample Chamber Field Care Kit (10 Dry Cleaning Swabs)
Aplicação
MVP ICON® field care kit used for cleaning and decontamination of the internal sample chamber area. The MVP ICON® instrument is used for cleaning verification to monitor adherence to both sanitation and HACCP programs. Usage in some environments may introduce liquids, residue, and other contaminants into the sample chamber area, which can potentially affect performance including causing inaccurate ATP readings. This field care kit allows users to clean and decontaminate the internal sample chamber area of the instrument on-site.
Embalagem
Clear re-sealable plastic bag
Informações legais
BioControl is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)