Documentos
1.30101
Millipore
Kit de teste de ATP de superfície HY-LiTE®
Test pens and hygiene swabs for use with HY-LiTE® 2/2A luminometers
Sinônimo(s):
Canetas para ATP de superfície, swabs para ATP de superfície, testes de ATP de superfície, amostradores de ATP de superfície
About This Item
Código UNSPSC:
41112601
NACRES:
NA.74
tamanho
100 reactions
Nível de qualidade
linha de produto
HY-LiTE®
qualidade
Test pens and hygiene swabs for use with HY-LiTE® 2/2A luminometers
embalagem
pkg of 100 tests (100 pens & 100 hygiene swabs)
fabricante/nome comercial
HY-LiTE®
condição de armazenamento
protect from light
aplicação(ões)
food and beverages
personnel monitoring
surface monitoring
compatibilidade
for use with HY-LITE® luminometer
método de detecção
bioluminescent
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
O kit de teste de ATP de superfície HY-LiTE® contém canetas preparadas no formato de teste em cubeta para uso com luminômetros HY-LiTE® 2/ . O kit contém canetas de teste e swabs higienizantes que são projetados principalmente para o exame de eficácia de limpeza/higienização pós-produção em superfícies de contato de produtos. A adenosina trifosfato (ATP) é detectada pela reação com um reagente luciferina/luciferase em solução tamponada. O kit de teste foi projetado para indicar a presença de resíduos de origem biológica, bem como bactérias, leveduras e bolores, incluindo bactérias viáveis não cultiváveis, anaeróbios, e outros microrganismos que geralmente não são detectados por métodos tradicionais baseados em crescimento.
Aplicação
O kit de teste de ATP de superfície HY-LiTE® é adequado para medição de ATP em superfícies após a limpeza para monitorar a qualidade do processo de higienização.
Adequação
Para monitoramento da higiene de superfícies
Ligação
SKU 1.30101.0022 substituído por 1.30101.0021
Nota de análise
embalagem: em conformidade
Aspecto: passa no teste
Teste de desempenho: em conformidade
Informações legais
HY-LITE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
O controle de desinfecção segundo a APPCC no setor de alimentos e bebidas é essencial para garantir a segurança de produtos e para atender à conformidade regulatória. Oferecemos uma extensa gama de produtos usados nos processos de controle de desinfecção e monitoramento de higiene para a fabricação de alimentos e bebidas.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.