Documentos Principais
63099
Supelco
Magnesium ionophore IV - membrane A
Selectophore
About This Item
Código UNSPSC:
26111700
ID de substância PubChem:
linha de produto
Selectophore
Nível de qualidade
Formulário
solid
Descrição geral
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Outras notas
Ion selective polymer membrane for assaying magnesium in blood serum with ISE[1]
Informações legais
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
U.E. Spichiger et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 341, 727-727 (1991)