63098
Magnesium ionophore III - membrane A
Selectophore™
About This Item
Código UNSPSC:
26111700
NACRES:
NB.61
Produtos recomendados
linha de produto
Selectophore™
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Embalagem
box contains 5 membranes
Outras notas
Ion selective polymer membrane for assaying magnesium in blood, water etc
Informações legais
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
M. Mai-Zurawska et al.
Analytica Chimica Acta, 218, 47-47 (1989)