62707
Bergaptol
analytical standard
Sinônimo(s):
4-Hydroxy7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 4-Hydroxybergapten, 5-Hydroxy-6,7-furanocoumarin, 5-Hydroxypsoralen, NSC 341958
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Ensaio
≥98.5% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C=C1)OC2=C1C(O)=C(C=CO3)C3=C2
InChI
1S/C11H6O4/c12-10-2-1-6-9(15-10)5-8-7(11(6)13)3-4-14-8/h1-5,13H
chave InChI
GIJHDGJRTUSBJR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?