62120
(R)-(+)-Limonene
purum, ≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinônimo(s):
(+)-p-Mentha-1,8-diene, (+)-Carvene, (R)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.7 (vs air)
pressão de vapor
<3 mmHg ( 14.4 °C)
grau
purum
Ensaio
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]20/D +112±3°, c = 10% in ethanol
Lim. expl.
6.1 %
índice de refração
n20/D 1.473 (lit.)
n20/D 1.473
p.e.
176-177 °C (lit.)
densidade
0.842 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)[C@@H]1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3/t10-/m0/s1
chave InChI
XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
123.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
51 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
suitable for GCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.