Documentos
62103
Supelco
Lewatit® TP 207
sodium form
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
Nível de qualidade
descrição
weakly acidic cation exchanger
forma
particles (spherical)
umidade
53-58%
técnica(s)
LPLC: suitable
perda
45-60% loss on drying, 110 °C
matriz
styrene-divinylbenzene (macroporous)
Grupo ativo da matriz
iminodiacetic acid functional group
tamanho de partícula
400-1250 μm
capacidade
2.2 meq/mL by wetted bed volume
técnica de separação
affinity
Aplicação
Chelating resin especially suited for the selective binding of heavy metal cations from weakly acidic to weakly basic solutions.
Informações legais
Lewatit is a registered trademark of Lanxess Deutschland GmbH
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.