Documentos Principais
60495
Sigma-Aldrich
Potassium phosphate tribasic monohydrate
purum p.a., ≥94% (T)
Sinônimo(s):
tert-Potassium phosphate monohydrate, Tripotassium phosphate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
K3O4P · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
230.28
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
grau
purum p.a.
Ensaio
≥94% (T)
perda
≤13% loss on ignition, 800 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Na: ≤1000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
O.[K+].[K+].[K+].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3K.H3O4P.H2O/c;;;1-5(2,3)4;/h;;;(H3,1,2,3,4);1H2/q3*+1;;/p-3
chave InChI
RMNIZOOYFMNEJJ-UHFFFAOYSA-K
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)