59744
Hybriscan™ D kit
Lactobac, suitable for food and beverages, microbiology and in situ hybriziation
Sinônimo(s):
FastScan Lactobac, Lactobacilli HybriScan™D
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
HybriScan™D Lactobac, suitable for microbiology
uso
sufficient for 96 reactions
fabricante/nome comercial
(HybriScan™)
técnica(s)
microbe id | in situ hybriziation: suitable
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Lactobacillus spp.
Descrição geral
Características e benefícios
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
HybriScan™ assays provide rapid, accurate molecular detection of beer spoilage microorganisms, ensuring excellent product quality in breweries.
Bifidobacteria-selective media detects beneficial bacteria, aiding quality control in microbiology labs.