1.32369
Anaerocult™ A mini
For the cultivation of obligate and facultative anaerobes, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Anaerobic growth, Anaerobic incubation
forma
solid
Características
Chemically bind oxygen quickly and completely, Creates an oxygen free (anaerobic) environment and a CO2 atmosphere.
fabricante/nome comercial
Anaerocult™
embalagem
pkg of 25 Anaerocult™ A mini and 25 special incubation bags
condição de armazenamento
(Store dry and tightly closed)
cor
white
aplicação(ões)
microbiology
compatibilidade
ANAEROTEST™
temperatura de armazenamento
15-25°C
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Artigos
Anaerocult® system supports reliable anaerobe cultivation for microbiological research needs.