62533
Hybriscan™ D kit
Beer, suitable for food and beverages,microbiology and in situ hybriziation
Sinônimo(s):
Beer Spoilage Organisms HybriScan™D, FastScan Beer
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
HybriScan™D Beer, suitable for microbiology
uso
sufficient for 96 reactions
fabricante/nome comercial
(HybriScan™)
técnica(s)
microbe id | in situ hybriziation: suitable
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Megasphaera spp.
Lactobacillus spp.
Pediococcus spp.
Pneumococcus spp.
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Information about lactobacilli, rod-shaped, Gram-positive, fermentative, facultative anaerobic or microaerophilic organotrophs. The lactobacillus organtroph belongs to the lactic acid bacteria group.
HybriScan™ assays provide rapid, accurate molecular detection of beer spoilage microorganisms, ensuring excellent product quality in breweries.
Bifidobacteria-selective media detects beneficial bacteria, aiding quality control in microbiology labs.
Conteúdo relacionado
Fast molecular screening of beverage, water, wastewater and food for microorganisms