Documentos
570753
Sigma-Aldrich
Dibenzo[f,h]quinoline
Sinônimo(s):
1-Aza-triphenylene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H11N
Número CAS:
Peso molecular:
229.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
forma
solid
pf
184.0-185.9 °C (lit.)
λmax
257 nm in chloroform
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc2c(c1)c3ccccc3c4ncccc24
InChI
1S/C17H11N/c1-2-7-14-12(6-1)13-8-3-4-9-15(13)17-16(14)10-5-11-18-17/h1-11H
chave InChI
RIYPENPUNLHEBK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Used in the preparation of near infrared luminescent metal (Yb3+, Nd3+, Er3+) azatriphenylene complexes.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Acridine ≥96.5% (HPLC)
Sigma-Aldrich
A23609
Acridine
Quinoline reagent grade, 98%
Sigma-Aldrich
241571
Quinoline