Documentos Principais
56399
Supelco
(R)-Mevalonic acid 5-phosphate lithium salt hydrate
analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H13O7P · xLi+ · yH2O
Peso molecular:
228.14 (free acid basis)
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (TLC)
atividade óptica
[α]/D -2.5±0.5°, c = 0.1 in 0.1 M HCl
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Nota de análise
NMR-Internal standard: Dimethylsulfone
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)