Documentos Principais
39784
Supelco
Isopentenyl pyrophosphate trilithium salt
analytical standard
Sinônimo(s):
3-Methyl-3-butenyl pyrophosphate trilithium salt, IPP
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 1.446,00
R$ 1.446,00
Previsão de entrega em11 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 1.446,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H9Li3O7P2
Número CAS:
Peso molecular:
263.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 1.446,00
Previsão de entrega em11 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
grau
analytical standard
Ensaio
≥95.0% (TLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[Li+].[Li+].CC(=C)CCOP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C5H12O7P2.3Li/c1-5(2)3-4-11-14(9,10)12-13(6,7)8;;;/h1,3-4H2,2H3,(H,9,10)(H2,6,7,8);;;/q;3*+1/p-3
chave InChI
ZJGSIAARCDPUSN-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Intermediate in terpene biosynthesis
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Nota de análise
NMR-Internal Standard: KHP
Assay (quantitative NMR) ≥80.0% (calculated as free acid)
Produtos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Max A Horlbeck et al.
Cell, 174(4), 953-967 (2018-07-24)
Seminal yeast studies have established the value of comprehensively mapping genetic interactions (GIs) for inferring gene function. Efforts in human cells using focused gene sets underscore the utility of this approach, but the feasibility of generating large-scale, diverse human GI