55805
Piperyline
analytical standard
Sinônimo(s):
1-Piperoylpyrrolidine, Piperiline, Pyrroperine, Trichostachine
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=C(\C=C\C=C\c1ccc2OCOc2c1)N3CCCC3
InChI
1S/C16H17NO3/c18-16(17-9-3-4-10-17)6-2-1-5-13-7-8-14-15(11-13)20-12-19-14/h1-2,5-8,11H,3-4,9-10,12H2/b5-1+,6-2+
chave InChI
GQIJYUMTOUBHSH-IJIVKGSJSA-N
Aplicação
Produtos recomendados
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)