P49007
Piperine
≥97%
Sinônimo(s):
(E,E)-5-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-2,4-pentadienoylpiperidide, 1-Piperoylpiperidine
Ensaio
≥97%
forma
crystalline
powder, crystals or chunks
solid
pf
131-135 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C(\C=C\C=C\c1ccc2OCOc2c1)N3CCCCC3
InChI
1S/C17H19NO3/c19-17(18-10-4-1-5-11-18)7-3-2-6-14-8-9-15-16(12-14)21-13-20-15/h2-3,6-9,12H,1,4-5,10-11,13H2/b6-2+,7-3+
chave InChI
MXXWOMGUGJBKIW-YPCIICBESA-N
Informações sobre genes
human ... CYP3A4(1576)
Categorias relacionadas
Aplicação
- Dimeric amide alkaloids
- Piperoyl-amino acid conjugates used for antileishmanial activity
- Piperine derived amides with TRPV1 activity
- Piperine analogues as S. aureus NorA efflux pump inhibitors
- Bioactive conjugates of curcumin with antimicrobial and antiproliferative properties
- Piperine derivatives for use as trypanocidal agents
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2