55769
Linolelaidic acid solution
~250 mg/mL in ethanol, analytical standard
Sinônimo(s):
trans-9,trans-12-Octadecadienoic acid solution, Linoelaidic acid solution
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
liquid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
~250 mg/mL in ethanol
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
formato
single component solution
grupo funcional
carboxylic acid
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC\C=C\C\C=C\CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6+,10-9+
chave InChI
OYHQOLUKZRVURQ-AVQMFFATSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
13 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?