Documentos Principais
55385
Supelco
3-Phosphoshikimic acid lithium salt
≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Lithium 3-phosphoshikimate, Lithium shikimate-3-phosphate, S-3-P, S3P, Shikimic acid-3-phosphate lithium salt
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 2.984,00
R$ 2.984,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 2.984,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H11O8P · xLi+
Número CAS:
Peso molecular:
254.13 (free acid basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 2.984,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(C1=C[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)C1)=O
InChI
1S/C7H11O8P/c8-4-1-3(7(10)11)2-5(6(4)9)15-16(12,13)14/h2,4-6,8-9H,1H2,(H,10,11)(H2,12,13,14)/t4-,5-,6+/m1/s1
chave InChI
QYOJSKGCWNAKGW-PBXRRBTRSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Substrate of the pivotal EPSP synthase in the shikimate - chorismic acid pathway of most plants and many microorganisms.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
From glucose to aromatics: recent developments in natural products of the shikimic acid pathway.
Ganem, B.
Tetrahedron, 32, 3353-3383 (1978)
Vanisree Mulabagal et al.
Analytical chemistry, 82(9), 3616-3621 (2010-04-17)
Shikimate kinase (SK) and other enzymes in the shikimate pathway are potential targets in the discovery of antimicrobial agents. In the current study, an ultrafiltration-liquid chromatography/mass spectrometry (UF-LC/MS) ligand based binding assay and an LC/MS based functional assay for Mycobacterium