Documentos Principais
P2384
Sigma-Aldrich
Prephenic acid barium salt
≥75%
Sinônimo(s):
1-Carboxy-4-hydroxy-α-oxo-2,5-cyclohexadiene-1-propanoic acid
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 1.740,00
50 MG
R$ 4.511,00
R$ 1.740,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 1.740,00
50 MG
R$ 4.511,00
About This Item
Fórmula linear:
C10H8O6Ba
Número CAS:
Peso molecular:
361.49
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.740,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥75%
Formulário
powder
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ba++].OC1C=CC(CC(=O)C([O-])=O)(C=C1)C([O-])=O
InChI
1S/C10H10O6.Ba/c11-6-1-3-10(4-2-6,9(15)16)5-7(12)8(13)14;/h1-4,6,11H,5H2,(H,13,14)(H,15,16);/q;+2/p-2
chave InChI
XXHDQWSGCJPALI-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Intermediate in the biosynthesis of aromatic amino acids in many species.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Wirginia Krzyściak et al.
BMC microbiology, 14, 194-194 (2014-08-07)
Streptococcus mutans is known to be a primary etiological factor of dental caries, a widespread and growing disease in Polish children. Recognition of novel features determining the pathogenicity of this pathogen may contribute to understanding the mechanisms of bacterial infections.The