Documentos Principais
551376
Supelco
Menthol solution
NMR reference standard, 30 wt. % in chloroform-d (99.8 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H20O
Peso molecular:
156.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
NMR reference standard
analytical standard
Nível de qualidade
concentração
30 wt. % in chloroform-d (99.8 atom % D)
técnica(s)
NMR: suitable
tamanho do tubo de RMN
5 mm × 8 in.
aplicação(ões)
food and beverages
formato
single component solution
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C1CCC(C)CC1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3
chave InChI
NOOLISFMXDJSKH-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Características e benefícios
APT / DEPT
Quantidade
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Zongde Wang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(9), 2854-2859 (2008-04-22)
A new class of low-toxicity mosquito repellents is synthesized from alpha- and beta-pinene in terpenoid compounds and preliminary biological tests show promising mosquito repellency. Statistical modeling is built using Codessa in order to reveal the quantitative relationship between the structure