Documentos Principais
551325
Supelco
3-Heptanone solution
NMR reference standard, 1% in chloroform-d (99.8 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H14O
Número CAS:
Peso molecular:
114.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
NMR reference standard
analytical standard
Nível de qualidade
concentração
1% in chloroform-d (99.8 atom % D)
técnica(s)
NMR: suitable
tamanho do tubo de RMN
5 mm × 8 in.
Formato
single component solution
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(=O)CC
InChI
1S/C7H14O/c1-3-5-6-7(8)4-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
NGAZZOYFWWSOGK-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
1H App test
Quantidade
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)