Documentos
53940
Supelco
Hidrindantina
for Stein-Moore-Chromatography, LiChropur
Sinônimo(s):
2,2′,3,3,3′,3′-Hexahidroxi-2,2′-biindan-1,1′-diona
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H14O8
Número CAS:
Peso molecular:
358.30
Beilstein:
1895666
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
for Stein-Moore-Chromatography
Nível de qualidade
qualidade
LiChropur
técnica(s)
HPLC: suitable
pf
~240 °C (dec.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].[H]O[H].OC1(O)c2ccccc2C(=O)C1(O)C3(O)C(=O)c4ccccc4C3(O)O
InChI
1S/C18H10O6.2H2O/c19-13-9-5-1-2-6-10(9)14(20)17(13,23)18(24)15(21)11-7-3-4-8-12(11)16(18)22;;/h1-8,23-24H;2*1H2
chave InChI
QIAIXVRAKYAOGJ-UHFFFAOYSA-N
Produtos recomendados
Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Octylamine 99%
Sigma-Aldrich
O5802
Octylamine