Documentos Principais
53177
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium methyl sulfate
≥95%
Sinônimo(s):
BMIMMeSO4
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H18N2O4S
Número CAS:
Peso molecular:
250.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
cadeia de caracteres SMILES
COS([O-])(=O)=O.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.CH4O4S/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-5-6(2,3)4/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
MEMNKNZDROKJHP-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
BASIONICS™ Ionic Liquids offer diverse properties for varied applications in the BASF portfolio.