Documentos Principais
52464
Supelco
trans-2-Octenal
analytical standard
Selecione um tamanho
1 ML
R$ 415,00
R$ 415,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 ML
R$ 415,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4CH=CHCHO
Número CAS:
Peso molecular:
126.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 415,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
densidade de vapor
>1 (vs air)
Ensaio
≥96.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.5% water
índice de refração
n20/D 1.45 (lit.)
n20/D 1.450-1.455
p.e.
84-86 °C/19 mmHg (lit.)
densidade
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)C(\[H])=C(/[H])CCCCC
InChI
1S/C8H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h6-8H,2-5H2,1H3/b7-6+
chave InChI
LVBXEMGDVWVTGY-VOTSOKGWSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Produtos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
150.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
66 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
1,N6-etheno-2'-deoxyadenosine adducts from trans, trans-2,4-decadienal and trans-2-octenal.
V M Carvalho et al.
Advances in experimental medicine and biology, 500, 229-232 (2002-01-05)