Documentos Principais
51869
Supelco
Cesium chloride buffer
for flame atomic absorption spectrometry
Sinônimo(s):
Cesium chloride solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
ClCs
Número CAS:
Peso molecular:
168.36
Código UNSPSC:
41116004
grau
for flame atomic absorption spectrometry
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
49.5-50.4 g/L CsCl in H2O
densidade
1.031-1.041 g/mL at 20 °C
traços de cátion
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤5 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Outras notas
this product will be discontinued, please find the alternative product here :
102039
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8