Documentos Principais
51706
Supelco
QC-Standard Solution for EN ISO 9377-2
analytical standard
Selecione um tamanho
1 ML
R$ 779,00
R$ 779,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 ML
R$ 779,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 779,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Agency
EN 9377-2
ISO
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
petroleum
Formato
multi-component solution
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Componentes
contains Mineral oil type A and B ~5 mg/ml each, BAM reference material 5002 and 5003 in n-Heptane
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-0.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-18 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Tetracontane analytical standard
Supelco
87086
Tetracontane