Documentos Principais
50655
Sigma-Aldrich
Glyoxal trimer dihydrate
Sinônimo(s):
Ethanedial trimer dihydrate, Hexahydro[1,4]dioxino[2,3-b]-1,4-dioxin-2,3,6,7-tetrol
About This Item
Fórmula linear:
(HC(O)C(O)H)3 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
210.14
Beilstein:
3542160
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].[H]O[H].OC1OC2OC(O)C(O)OC2OC1O
InChI
1S/C6H10O8/c7-1-2(8)12-6-5(11-1)13-3(9)4(10)14-6/h1-10H
chave InChI
BDSPTFQIOAEIII-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant involved in the synthesis of:
  • Aza-analogs of 1,4-naphthoquinones as effectors of plasmodial thioredoxin and glutathione reductase
  • Substituted side-bridged cyclam derivatives
  • Furandicarboxylic acid di-methyl ester derivatives
Outras notas
This form of glyoxal is composed of 3 moles of glyoxal and 2 moles of water in a relatively stable configuration.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>239.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 115 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)