Documentos Principais
49983
Supelco
S-Methyl methanethiosulfonate
analytical standard
Sinônimo(s):
S-Methyl thiomethanesulfonate, MMTS
About This Item
Fórmula linear:
CH3SO2SCH3
Número CAS:
Peso molecular:
126.20
Beilstein:
1446059
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezas
≤1.0% water
índice de refração
n20/D 1.512-1.514
n20/D 1.513 (lit.)
p.e.
69-71 °C/0.4 mmHg (lit.)
densidade
1.337 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CSS(C)(=O)=O
InChI
1S/C2H6O2S2/c1-5-6(2,3)4/h1-2H3
chave InChI
XYONNSVDNIRXKZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)