46301
Fluquinconazole
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
3-(2,4-Dichlorophenyl)-6-fluoro-2-(1H-1,2,4-trizol-1-yl)quinazolin-4(3H)-one, Castellan
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc2N=C(N(C(=O)c2c1)c3ccc(Cl)cc3Cl)n4cncn4
InChI
1S/C16H8Cl2FN5O/c17-9-1-4-14(12(18)5-9)24-15(25)11-6-10(19)2-3-13(11)22-16(24)23-8-20-7-21-23/h1-8H
chave InChI
IJJVMEJXYNJXOJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)