Documentos Principais
46045
Sigma-Aldrich
Ethynylmagnesium bromide solution
technical, ~0.5 M in THF
About This Item
Fórmula linear:
HC≡CMgBr
Número CAS:
Peso molecular:
129.24
Beilstein:
3600874
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
grau
technical
concentração
~0.5 M in THF
densidade
0.94 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Br[Mg]C#C
InChI
1S/C2H.BrH.Mg/c1-2;;/h1H;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
HUGJUYPSXULVQQ-UHFFFAOYSA-M
Atenção
can precipitate on storage
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)