45945
Isopropylamine
anhydrous, analytical standard
Sinônimo(s):
2-Aminopropane
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
densidade de vapor
2.04 (vs air)
pressão de vapor
9.2 psi ( 20 °C)
temperatura de autoignição
755 °F
qualidade
anhydrous
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
10.4 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.374 (lit.)
pb
33-34 °C (lit.)
densidade
0.688 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)N
InChI
1S/C3H9N/c1-3(2)4/h3H,4H2,1-2H3
chave InChI
JJWLVOIRVHMVIS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
<-13.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
<= -25 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?