Documentos
8.07476
Sigma-Aldrich
Isopropylamine
for synthesis
Sinônimo(s):
Isopropylamine, 2-Aminopropane
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHNH2
Número CAS:
Peso molecular:
59.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
200-860-9
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
631 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
330 °C
potência
550 mg/kg LD50, oral (Rat)
>400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
2-10.4 % (v/v)
pH
13 (20 °C, 700 g/L in H2O)
kinematic viscosity
0.47 cSt(20 °C)
pb
32 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point -37 °C
densidade
0.69 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C3H9N/c1-3(2)4/h3H,4H2,1-2H3
chave InChI
JJWLVOIRVHMVIS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.687 - 0.688
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
<-13.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
<= -25 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Salicylaldehyde reagent grade, 98%
Sigma-Aldrich
S356
Salicylaldehyde