45763
Acetato de etila
suitable for HPLC, ≥99.8% (GC)
Sinônimo(s):
EtOAc
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3 (20 °C, vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
73 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.8% (GC)
temperatura de autoignição
801 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
2.2-11.5 %, 38 °F
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.05% water
resíduo de evaporação
≤0.001%
índice de refração
n20/D 1.3720 (lit.)
n20/D 1.372
pb
76.5-77.5 °C (lit.)
pf
−84 °C (lit.)
densidade
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
resistência do solvente ε (Al2O3)
0.58
λ
1 cm path, H2O reference
Absorção UV
λ: 255 nm Amax: 1.0
λ: 275 nm Amax: 0.1
λ: 300 nm Amax: 0.01
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
chave InChI
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
24.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?