Documentos
44891
Supelco
2,3,4,6-Tetra-O-pivaloyl-β-D-glucopyranosyl isothiocyanate
for chiral derivatization, LiChropur, ≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
PGITC
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H43NO9S
Número CAS:
Peso molecular:
557.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
for chiral derivatization
Nível de qualidade
linha de produto
ChiraSelect
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5
qualidade
LiChropur
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)C(=O)OC[C@H]1O[C@@H](N=C=S)[C@H](OC(=O)C(C)(C)C)[C@@H](OC(=O)C(C)(C)C)[C@@H]1OC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C27H43NO9S/c1-24(2,3)20(29)33-13-15-16(35-21(30)25(4,5)6)17(36-22(31)26(7,8)9)18(19(34-15)28-14-38)37-23(32)27(10,11)12/h15-19H,13H2,1-12H3/t15-,16-,17+,18-,19-/m1/s1
chave InChI
QCEYERYMOHEQHK-UJWQCDCRSA-N
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
ChiraSelect is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of 2, 3, 4, 6-tetra-O-pivaloyl-beta-D-glucopyranosyl Isothiocyanate.
Zhou, G., X. Liu, and C. Yang.
JOURNAL-SHANDONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY NATURAL SCIENCE, 25.4, 60-60 (2006)